Tisk…
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111055-1G OR111055-5G
APOSOR111055-1GEA 0 CZK
APOSOR111055-1G APOSOR111055-5G
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(3-Bromophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀BrNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06001923
CAS číslo: 714207-41-7