Tisk…
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111054-1G OR111054-5G
APOSOR111054-1GEA 0 CZK
APOSOR111054-1G APOSOR111054-5G
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
N-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)morpholine-4-carbothioamide
Vzorec: C₁₂H₁₄Cl₂N₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28148250
CAS číslo: 1858249-75-8