Tisk…
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111053-10G OR111053-1G OR111053-5G
APOSOR111053-10GEA 0 CZK
APOSOR111053-10G APOSOR111053-1G APOSOR111053-5G
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
N-(4-Chloro-3-nitrophenyl)-N'-(4-chlorophenyl)urea
Vzorec: C₁₃H₉Cl₂N₃O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00126339
CAS číslo: 304453-52-9