Tisk…
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111052-1G OR111052-5G
APOSOR111052-1GEA 3310 CZK
APOSOR111052-1G APOSOR111052-5G
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
4-Iodo-N-methylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₇H₈INO₂S
MW: 297,113 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11647536
CAS číslo: 134283-64-0