Tisk…
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111047-1G OR111047-5G
APOSOR111047-1GEA 1660 CZK
APOSOR111047-1G APOSOR111047-5G
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyadamantane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01838249
CAS číslo: 68435-07-4