Tisk…
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111046-10G OR111046-1G OR111046-5G
APOSOR111046-10GEA 0 CZK
APOSOR111046-10G APOSOR111046-1G APOSOR111046-5G
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Methyl 2-morpholin-4-ylbenzoate
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203763
CAS číslo: 223560-37-0