Tisk…
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111045-10G OR111045-1G OR111045-5G
APOSOR111045-10GEA 30090 CZK
APOSOR111045-10G APOSOR111045-1G APOSOR111045-5G
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide, technická kvalita
2-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Vzorec: C₇H₇Cl₂N₃S
MW: 236,122 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03305525
CAS číslo: 96423-39-1