Tisk…
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR111044-1G OR111044-250MG
APOSOR111044-1GEA 7840 CZK
APOSOR111044-1G APOSOR111044-250MG
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Ethyl 2,5-dichlorothiophene-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₆Cl₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06205024
CAS číslo: 130562-95-7