Tisk…
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111042-1G OR111042-5G
APOSOR111042-1GEA 0 CZK
APOSOR111042-1G APOSOR111042-5G
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
N-(2-Bromo-4-isopropylphenyl)thiourea
Vzorec: C₁₀H₁₃BrN₂S
MW: 273,193 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18379866
CAS číslo: 724426-94-2