Tisk…
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111032-1G OR111032-5G
APOSOR111032-1GEA 0 CZK
APOSOR111032-1G APOSOR111032-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
3-(Piperidin-1-ylmethyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂
MW: 200.28 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09927536
CAS číslo: 857284-22-1