Tisk…
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111028-10G OR111028-1G OR111028-5G
APOSOR111028-10GEA 26720 CZK
APOSOR111028-10G APOSOR111028-1G APOSOR111028-5G
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
2-Mercapto-3-pyridin-3-ylquinazolin-4(3H)-one
Vzorec: C₁₃H₉N₃OS
MW: 255,295 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00113288
CAS číslo: 119426-82-3