1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111020-1G
OR111020-5G
APOSOR111020-1GEA
7050
CZK
APOSOR111020-1G
APOSOR111020-5G
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
1-Benzyl-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile
Vzorec:
C₁₅H₁₄N₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00221300 CAS číslo: 64488-19-3 |