Tisk…
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111019-1G OR111019-5G
APOSOR111019-1GEA 5630 CZK
APOSOR111019-1G APOSOR111019-5G
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-4-methylphenoxy)acetate
Vzorec: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236.264 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12417043
CAS číslo: 58335-85-6