Tisk…
3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111017-1G OR111017-250MG
APOSOR111017-1GEA 6620 CZK
APOSOR111017-1G APOSOR111017-250MG
3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
3-(6-Methoxy-2-naphthyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407411
CAS číslo: 258518-56-8