Tisk…
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR111016-1G OR111016-5G
APOSOR111016-1GEA 7050 CZK
APOSOR111016-1G APOSOR111016-5G
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(6-methoxy-2-naphthyl)prop-2-en-1-one
Vzorec: C₁₆H₁₇NO₂
MW: 255,312 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00662533
CAS číslo: 1477476-75-7