Tisk…
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110999-1G OR110999-10G OR110999-5G
APOSOR110999-1GEA 0 CZK
APOSOR110999-1G APOSOR110999-10G APOSOR110999-5G
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
1-(3-Nitrophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,214 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02940746
CAS číslo: 132993-20-5