Tisk…
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-4-(3-bromopropoxy)benzene
OR110997-1G OR110997-10G OR110997-5G
APOSOR110997-1GEA 2650 CZK
APOSOR110997-1G APOSOR110997-10G APOSOR110997-5G
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
4-Bromophenyl 3-bromopropyl ether
Vzorec: C₉H₁₀Br₂O
MW: 293,983 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00596633
CAS číslo: 7497-87-2