Tisk…
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110987-1G OR110987-5G
APOSOR110987-1GEA 8440 CZK
APOSOR110987-1G APOSOR110987-5G
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
5-(3-Methoxythien-2-yl)-1,3-oxazole
Vzorec: C₈H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26939173
CAS číslo: 1823869-45-9