Tisk…
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110981-1G OR110981-5G
APOSOR110981-1GEA 5630 CZK
APOSOR110981-1G APOSOR110981-5G
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
N-[4-(4-Bromophenoxy)benzyl]-N-methylamine
Vzorec: C₁₄H₁₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11607780
CAS číslo: 1082875-57-7