Tisk…
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110975-1G OR110975-5G
APOSOR110975-1GEA 7050 CZK
APOSOR110975-1G APOSOR110975-5G
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16304933
CAS číslo: 14200-96-5