Tisk…
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110970-1G OR110970-250MG
APOSOR110970-1GEA 6620 CZK
APOSOR110970-1G APOSOR110970-250MG
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
1,3-Benzoxazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₈H₄N₂O
MW: 144,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16817443
CAS číslo: 132227-01-1