Tisk…
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110969-1G OR110969-5G
APOSOR110969-1GEA 3310 CZK
APOSOR110969-1G APOSOR110969-5G
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
(2S)-3,3-Dimethyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28103333
CAS číslo: 1448189-64-7