Tisk…
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110957-1G OR110957-100MG OR110957-250MG
APOSOR110957-1GEA 1990 CZK
APOSOR110957-1G APOSOR110957-100MG APOSOR110957-250MG
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl 4-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264531
CAS číslo: 53590-46-8