5-Ethoxy-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110956-1G
OR110956-5G
APOSOR110956-1GEA
622
CZK
APOSOR110956-1G
APOSOR110956-5G
5-Ethoxy-2-nitroaniline
5-Ethoxy-2-nitroaniline
Vzorec:
C₈H₁₀N₂O₃ MW: 182.177 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01830799 CAS číslo: 27076-16-0 |