Tisk…
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110954-1G OR110954-250MG
APOSOR110954-1GEA 18850 CZK
APOSOR110954-1G APOSOR110954-250MG
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Ethyl (3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195.215 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00230584
CAS číslo: 86818-19-1