Tisk…
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110953-1G OR110953-10G OR110953-5G
APOSOR110953-1GEA 2860 CZK
APOSOR110953-1G APOSOR110953-10G APOSOR110953-5G
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182.216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02127273
CAS číslo: 5653-65-6