Tisk…
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110950-1G OR110950-5G
APOSOR110950-1GEA 5290 CZK
APOSOR110950-1G APOSOR110950-5G
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
2,4-Dimethyl-5-(1H-pyrazol-3-yl)-1,3-thiazole
Vzorec: C₈H₉N₃S
MW: 179,242 g/mol
Bod tání: 161…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01763614
CAS číslo: 439107-00-3