3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110949-1G
OR110949-5G
APOSOR110949-1GEA
0
CZK
APOSOR110949-1G
APOSOR110949-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)prop-2-en-1-one
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₂OS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179897 CAS číslo: 1432581-09-3 |