Tisk…
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110944-1G OR110944-5G
APOSOR110944-1GEA 1990 CZK
APOSOR110944-1G APOSOR110944-5G
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
5-Bromo-4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₈H₆BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26939176
CAS číslo: 1858255-52-3