Tisk…
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110920-1G OR110920-5G
APOSOR110920-1GEA 10550 CZK
APOSOR110920-1G APOSOR110920-5G
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
6,7-Dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₈O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12088019
CAS číslo: 933747-41-2