1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(5-Chlorobenzofuran-2-yl)ethanone
OR110910-1G
OR110910-250MG
APOSOR110910-1GEA
4960
CZK
APOSOR110910-1G
APOSOR110910-250MG
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
1-(5-Chloro-1-benzofuran-2-yl)ethanone
Vzorec:
C₁₀H₇ClO₂ MW: 194.614 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00661909 CAS číslo: 1646-32-8 |