Tisk…
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110908-1G OR110908-5G
APOSOR110908-1GEA 5430 CZK
APOSOR110908-1G APOSOR110908-5G
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-chlorobenzo[b]furan-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈BrClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28040507
CAS číslo: 1823331-46-9