Tisk…
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110907-1G OR110907-100MG OR110907-250MG
APOSOR110907-1GEA 8270 CZK
APOSOR110907-1G APOSOR110907-100MG APOSOR110907-250MG
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Ethyl 8-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27995635
CAS číslo: 1823330-95-5