Tisk…
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110904-250MG
APOSOR110904-250MGEA 13460 CZK
APOSOR110904-250MG
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
4-Chloro-2-(1H-imidazol-1-yl)pyrimidine
Vzorec: C₇H₅ClN₄
MW: 180,594 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09831925
CAS číslo: 114834-04-7