Tisk…
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110899-1G OR110899-5G
APOSOR110899-1GEA 2650 CZK
APOSOR110899-1G APOSOR110899-5G
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Ethyl 4-[(4-chlorobutanoyl)amino]benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₆ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204045
CAS číslo: 139348-98-4