Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR110893-1G
OR110893-5G
OR110893-10G
APOSOR110893-1GEA
4570
CZK
APOSOR110893-1G
APOSOR110893-5G
APOSOR110893-10G
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Ethyl 5-bromo-6-hydroxynicotinate
Vzorec:
C₈H₈BrNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02325626 CAS číslo: 169773-94-8 |