Tisk…
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110892-1G OR110892-5G OR110892-10G
APOSOR110892-1GEA 3310 CZK
APOSOR110892-1G APOSOR110892-5G APOSOR110892-10G
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Methyl 3-(4,5-dimethoxy-2-nitrophenyl)acrylate
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00266189
CAS číslo: 118509-96-9