Tisk…
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110891-1G OR110891-5G
APOSOR110891-1GEA 6950 CZK
APOSOR110891-1G APOSOR110891-5G
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
3-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]aniline
Vzorec: C₁₂H₁₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804545
CAS číslo: 198281-55-9