Tisk…
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110886-1G OR110886-5G
APOSOR110886-1GEA 3310 CZK
APOSOR110886-1G APOSOR110886-5G
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
3-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253,253 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04358395
CAS číslo: 4770-70-1