(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid, (1,3-Dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)acetic acid, 2-(Carboxymethyl)-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole
OR110884-10G
OR110884-1G
OR110884-5G
APOSOR110884-10GEA
10520
CZK
APOSOR110884-10G
APOSOR110884-1G
APOSOR110884-5G
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
(1-Oxoisoindolin-2-yl)acetic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₃ MW: 191.183 g/mol Bod tání: 196…199 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00664645 CAS číslo: 39221-42-6 |