Tisk…
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110882-1G OR110882-5G
APOSOR110882-1GEA 2320 CZK
APOSOR110882-1G APOSOR110882-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,237 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04353248
CAS číslo: 950252-65-0