5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110881-1G
OR110881-5G
OR110881-10G
APOSOR110881-1GEA
7050
CZK
APOSOR110881-1G
APOSOR110881-5G
APOSOR110881-10G
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
5-Nitro-1-benzothiophene-2-carbohydrazide
Vzorec:
C₉H₇N₃O₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04085897 CAS číslo: 591761-80-7 |