4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110880-1G
OR110880-250MG
OR110880-5G
APOSOR110880-1GEA
9920
CZK
APOSOR110880-1G
APOSOR110880-250MG
APOSOR110880-5G
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
4-(4-Methylphenoxy)-1H-indazol-3-amine
Vzorec:
C₁₄H₁₃N₃O MW: 239,273 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26939170 CAS číslo: 871708-37-1 |