3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR110878-1G
OR110878-5G
OR110878-250MG
APOSOR110878-1GEA
5790
CZK
APOSOR110878-1G
APOSOR110878-5G
APOSOR110878-250MG
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
3-Methoxythiophene-2-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₅NOS Bod varu: 72…74 °C (0,1 mm Hg) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD24052834 CAS číslo: 57059-18-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |