Tisk…
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110861-1G OR110861-250MG
APOSOR110861-1GEA 8900 CZK
APOSOR110861-1G APOSOR110861-250MG
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole 95%
5,6-Dinitro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₄N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973596
CAS číslo: 7748-59-6