Tisk…
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110853-1G OR110853-5G
APOSOR110853-1GEA 8830 CZK
APOSOR110853-1G APOSOR110853-5G
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
3-Bromo-4-(methoxymethoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21195365
CAS číslo: 162269-90-1