Tisk…
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110852-1G OR110852-500MG
APOSOR110852-1GEA 10350 CZK
APOSOR110852-1G APOSOR110852-500MG
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
5-Bromo-N-methoxy-N-methyl-2-furamide
Vzorec: C₇H₈BrNO₃
MW: 234,047 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16104416
CAS číslo: 179055-22-2