Tisk…
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110849-1G OR110849-5G
APOSOR110849-1GEA 4470 CZK
APOSOR110849-1G APOSOR110849-5G
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
8-Bromo-6-chlorocoumarin-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₄BrClO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03406937
CAS číslo: 213749-64-5