Tisk…
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR110847-1G OR110847-5G OR110847-10G
APOSOR110847-1GEA 5290 CZK
APOSOR110847-1G APOSOR110847-5G APOSOR110847-10G
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
1-Bromo-2-(2,2-diethoxyethoxy)benzene
Vzorec: C₁₂H₁₇BrO₃
MW: 289,166 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18848576
CAS číslo: 253429-15-1