Tisk…
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR110844-1G OR110844-250MG
APOSOR110844-1GEA 705 CZK
APOSOR110844-1G APOSOR110844-250MG
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
3-Amino-3-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03412636
CAS číslo: 113511-45-8